Learn More
sym-Diformylhydrazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10233950 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10233950 25 g Bottiglia in vetro 25g
10479020 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10233950 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 114640250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 628-36-4 | Molecular Formula: C2H4N2O2 | Molecular Weight: 88.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 628-36-4
Formula molecolare C2H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 88.07
Numero MDL MFCD00003275
InChI Key POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-diformylhydrazine, n'-formylformohydrazide, diformylhydrazine, 1,2-hydrazinedicarboxaldehyde, bicarbamaldehyde, diformohydrazide, s-diformohydrazide, s-diformylhydrazine, n,n'-diformylhydrazine, n'-formylformic hydrazide
PubChem CID 12342
SMILES O=CNNC=O
Specifica
Materiale o nome chimico sym-Diformylhydrazine
Nota nome 97%
Punto di fusione 155°C to 160°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HCONHNHCHO
Quantità 25 g
Beilstein 02, 93
IUPAC Name N-formamidoformamide
Peso formulazione 88.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder