Learn More
sym-Diphenylcarbazide, 98%, ACS reagent
Codice prodotto. 11925661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11925661 500 g Bottiglia in vetro 500g
10427000 25 g Bottiglia in vetro 25g
10437000 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11925661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158845000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 140-22-7 | C13H14N4O | 242.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140-22-7
Formula molecolare C13H14N4O
Molecular Weight (g/mol) 242.28
InChI Key KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,5-diphenylcarbazide, diphenylcarbazide, 1,5-diphenylcarbohydrazide, carbonic dihydrazide, 2,2'-diphenyl, 1,5-diphenylcarbonohydrazide, 1,5-diphenylcabohydrazide, sym-diphenylcarbazide, n,n'-diphenylcarbazide, 2,2'-diphenylcarbazide, carbohydrazide, 1,5-diphenyl
PubChem CID 8789
ChEBI CHEBI:4641
IUPAC Name 1,3-dianilinourea
SMILES C1=CC=C(C=C1)NNC(=O)NNC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico sym-Diphenylcarbazide
Punto di fusione 173.0°C to 176.0°C
Colore Beige to Pink
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5 % min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Beilstein 15,292
Sensibilità (to chromate) passes test
Indice di Merck 15,3352
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 242.28
Percent Purity 98%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Powder or Flakes