missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synapsin 2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Invitrogen PA550686

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

Codice prodotto. 15644615

  • 469.00€ / 100µL
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

The antibody detects endogenous levels of total Synapsin-2 protein.

Synapsin 2 Polyclonal antibody specifically detects Synapsin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Specifica

Specifica

Synapsin 2
Polyclonal
Unconjugated
SYN2
2900074L19Rik; AI836018; AI841723; SYN2; synapsin 2; synapsin II; Synapsin-2; SYNII; SYNIIa; SYNIIb
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6854
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.7 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q92777
SYN2
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human synapsin II
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali