Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 Columns
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 Columns
Codice prodotto. 13419738 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|
| 13419738 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 11819282 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11859282 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11889282 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11899282 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11723037 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11819292 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11829292 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11839292 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11859292 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11869292 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11879292 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11889292 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11899292 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11849292 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Pezzo |
| 11859272 | 30 mm | 2.1 mm | 1.7 μm | Pezzo |
| 11501184 | 50 mm | 2.1 mm | 1.7 μm | Pezzo |
| 11879272 | 50 mm | 3 mm | 1.7 μm | Pezzo |
| 11889272 | 50 mm | 4.6 mm | 1.7 μm | Pezzo |
| 11521184 | 100 mm | 2.1 mm | 1.7 μm | Pezzo |
| 11809282 | 100 mm | 3 mm | 1.7 μm | Pezzo |
| 11564555 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 11574555 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 11584555 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | pezzi 4 |
| 13459738 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 13403959 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 13479738 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 13439738 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
| 13423959 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Pezzo |
| 13429738 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Pezzo |
| 13449738 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Pezzo |
Usa il codice promozionale 27993
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "27993" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Use for hydrophobic interaction reversed-phase separations.
Achieve repeatable and consistent liquid chromatography (LC) separations using Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 columns. Highly pure, high surface area silica and dense stationary phase coverage minimize secondary interactions and ensure robust, high-resolution separations. Double end-capping provides extra surface coverage and inertness toward basic compounds. Manufactured and rigorously tested in ISO 9000 facilities, these columns are designed to meet a range of analytical needs including fast method development, quantitative analysis, and quality control.
- Rigorously tested stationary phase bonded to the highest quality silica ensures consistent, predictable LC performance.
- Dense surface coverage of silica minimizes secondary interactions and peak tailing
- Double endcapped for extra surface coverage
- Manufactured, packed, and tested in ISO-9000-accredited facilities
- Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency, and peak symmetry specifications
- Enhanced automated packing process
- 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations, and 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Colonna analitica |
| Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Pressione max | 5800 psi (400 bar) |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Surface Area | 320 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Product Line | Syncronis |
| Materiale di impaccamento | diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico |
| Carico di carbonio | 16% |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |