Learn More
Syndecan-1/CD138 Antibody (B-A38), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613467 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613467 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18613467 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP314568APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.77€
    641.55€ / 0.1mL
    Risparmia 80.22€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Syndecan-1/CD138 Monoclonal specifically detects Syndecan-1/CD138 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Syndecan-1/CD138
Applicazioni ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone B-A38
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene CD138, CD138 antigen, SDC, SYND1heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor, syndecan, syndecan 1, syndecan proteoglycan 1, syndecan-1
Specie ospite Mouse
Immunogeno U266 cell line
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca B Cell Development and Differentiation Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6382
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.