Learn More
Syndecan-2/CD362 Antibody (305515R), mFluor Violet 500 SE, R&D Systems™
Codice prodotto. 18621730 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621730 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18621730 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore FAB2965RMFV500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.80€
    765.45€ / 0.1mL
    Risparmia 127.35€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Syndecan-2/CD362 Monoclonal specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Syndecan-2/CD362
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Clone 305515R
Coniugato mFluor Violet 500 SE
Diluizione Flow Cytometry
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2
Specie ospite Rat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362, Glu19-Gly144, Accession # AAH49836
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Extracellular Matrix
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 6383
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Product Type Antibody
Isotype IgG2b
Linea di prodotti Novus