Learn More
Syngene™ Medium Wave UV Tube
Codice prodotto. 12873998 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
12873998 302 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12873998 Fornitore Syngene™ N. del fornitore MWT8
Spedizione stimata: 30-11-2026
Medium Wave UV Tube for use in UV transilluminators.
  • For use with all GX and GE model transilluminators
  • 302 nm wavelength
  • Medium wave
Specifica
Base Style 2-pin
Riempimento gas Neon-mercury
Sorgente luminosa UV
Lighting Life 3000 to 9000 hr.
Tensione 100/115/220/230 V
Wattage 50 W
Wavelength 302 nm
Peso (sistema imperiale) <1 lb.
Peso (sistema metrico) <0.5 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) All GX/GE model transilluminators
Product Type Midwave UV Tube