Learn More
Syngene™ Slimline LED Blue Light Transilluminator
Codice prodotto. 12864038 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
470 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
12864038 470 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12864038 Fornitore Syngene™ N. del fornitore GEULTRASLIMLED
Spedizione stimata: 28-12-2026
Slimline LED Blue Light Transilluminator for visualising safe longer wavelength dyes.
  • 470 nm wavelength
  • Even blue epi LED illumination
  • High sensitivity with improved S/N ratio
  • Image a range of fluorophores- EtBr, SYBRSafe, GelGreen, SYBR Gold, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Safe
  • LED is safe to skin and eyes with no damage to DNA
Specifica
Amperaggio 0.65 A
Product Type LED Transilluminator
Da utilizzare con (applicazione) Gbox Mini, blue light applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Benchtop, InGenius3, U:Genius3, and NuGenius Systems
Linea di prodotti Syngene
Tensione 240 V
Intensity Fixed
Wavelength 470 nm
Tipo di illuminazione LED Blue