Learn More
Synoptics™ Syngene™ Transilluminator with Runners
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13406573 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Area di filtraggio (sistema metrico):
20 x 20 cm
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. Area di filtraggio (sistema metrico) unitSize
13406573 20 x 20 cm 1 unità
1 options
Codice prodotto. 13406573
Marca: Synoptics™ GE2020ME
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Syngene slimline transilluminator for use in Ingenius and Nugenius systems
  • For use in Ingenius and Nugenius systems
  • Mediumwave - with runners (no cover)
  • 6 tubes
  • 20 x 20cm
  • 302nm
  • Electrical Requirements: 230V, 50Hz
transilluminator, uv, 302nm
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 32 cm
Larghezza (sistema metrico) 25 cm
Altezza (sistema metrico) 8 cm
Profondità (sistema metrico) 32 cm
Product Type UV Transilluminator
Da utilizzare con (applicazione) Gel imaging, protein imaging
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ingenius, Nugenius
Area di filtraggio (sistema metrico) 20 x 20 cm
Dimensioni (L x P x A) 32 x 25 x 8cm
Requisiti elettrici 230 V
Dimensioni filtro (sistema metrico) 20 x 20 cm
Modello GE-2020m-E
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 302 nm
Tipo di illuminazione Trans UV