Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2020SL
Codice prodotto. 12834028 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
254/364 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
12834028 254/364 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12834028 Fornitore Syngene™ N. del fornitore GX2020SLE
Spedizione stimata: 26-11-2026
Syngene™ UV Transilluminator 2020SL for illumination of any sample excited by UV light.
  • Sealed to allow wet gels on surface
  • For use in Syngene™ Systems
  • 254/365nm wavelength
Specifica
Product Type UV Transilluminator
Da utilizzare con (apparecchiatura) For G:Box systems
Wattage 230 w
Area di filtraggio (sistema metrico) 200 x 200 mm
Dimensioni (L x P x A) 335 x 310 x 100 mm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 230 w
Dimensioni filtro (sistema metrico) 200 x 200 mm
Modello Syngene 2020SL
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 254/364 nm
Tipo di illuminazione UV