Descrizione
- Sealed to allow wet gels on surface
- For use in Syngene™ Systems
- 364nm wavelength
Specifica
Specifica
| Product Type | UV Transilluminator |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For G:Box systems |
| Wattage | 230 w |
| Area di filtraggio (sistema metrico) | 250 x 300 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 335 x 310 x 100 mm |
| Requisiti elettrici | 230 V 50 Hz 230 w |
| Dimensioni filtro (sistema metrico) | 250 x 300 mm |
| Modello | Syngene 2530L |
| Tensione | 230 V |
| Frequenza | 50 Hz |
| Vedi altri risultati |