Learn More
Syngene™ UV Transilluminator 2530LM
Codice prodotto. 12824028 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Wavelength:
365/302 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Wavelength Dimensione della confezione
12824028 365/302 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12824028 Fornitore Syngene™ N. del fornitore GX2530LME
Spedizione stimata: 04-12-2026
Syngene™ UV Transilluminator 2530LM for illumination of any sample excited by UV light.
  • Sealed to allow wet gels on surface
  • For use in Syngene™ Systems
  • 365/302nm wavelength
Specifica
Product Type UV Transilluminator
Da utilizzare con (apparecchiatura) For G:Box systems
Wattage 230 w
Area di filtraggio (sistema metrico) 250 x 300 mm
Dimensioni (L x P x A) 335 x 310 x 100 mm
Requisiti elettrici 230 V 50 Hz 230 w
Dimensioni filtro (sistema metrico) 250 x 300 mm
Modello Syngene 2530LM
Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Intensity Fixed
Wavelength 365/302 nm