Learn More
Syngene™ Long Wave UV Tube
Codice prodotto. 12883998 Sfoglia Tutto Syngene Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza d'onda:
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza d'onda Dimensione della confezione
12883998 365 nm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12883998 Fornitore Syngene™ N. del fornitore LWT8
Spedizione stimata: 11-12-2026
Syngene™ Long Wave UV Tube for use in UV Transilluminators.
  • For use with all GX and GE model transilluminators
  • 365nm wavelength
  • Long wave
Specifica
Lunghezza d'onda 365 nm
Da utilizzare con (apparecchiatura) All GX/GE model transilluminators
Tipo Longwave UV Tube