missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYNGR1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech

Codice prodotto. 30233991 Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
150 μL
20 μL
Dimensione della confezione:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30233991 150 μL 150µL
30235791 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30233991 Fornitore Proteintech N. del fornitore 297341AP150UL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

The SYNGR1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SYNGR1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SYNGR1 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.

Specifica

Antigene SYNGR1
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 300 μg/mL
Coniugato Unconjugated
Simboli geni MGC:1939
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant Protein
Metodo di purificazione Antigen affinity purification
Quantità 150 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9145
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Antibody Molecular Weight 28-30 kDa
Product Type Polyclonal Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.