Learn More
Syntaxin 10 Mouse anti-Human, Clone: 1B1C3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | Syntaxin 10 |
---|---|
Clone | 1B1C3 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16809055
|
Proteintech
66821-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16899045
|
Proteintech
66821-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
SNARE involved in vesicular transport from the late endosomes to the trans-Golgi network.Specifica
Syntaxin 10 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
hsyn10, STX10, SYN10, syntaxin 10 | |
STX10 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1B1C3 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
O60499 | |
8677 | |
Syntaxin 10 Fusion Protein Ag27861 | |
Primary | |
-20°C | |
STX10 |