missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Syntenin 2 Overexpression Lysate

Codice prodotto. 18227750 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18227750 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18227750 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBL115762
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems.

The Syntenin 2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC218898 and based on accession number NM_15685. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens syndecan binding protein (syntenin) 2 (SDCBP2), transcript variant 2, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Linea di prodotti Novus
Protein State Native
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.