Learn More
Syringaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11499020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499020 5 g 5g
11409030 25 g 25g
11419030 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499020 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12933.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 134-96-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Syringaldehyde has bioactive properties and is, therefore, used in pharmaceuticals, food, cosmetics, textiles, pulp and paper industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Syringaldehyde has bioactive properties and is, therefore, used in pharmaceuticals, food, cosmetics, textiles, pulp and paper industries.
Solubility
Very sparingly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store at room temperature. It is sensitive to air. Incompatible with strong oxidizing agents, and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-96-3
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00006943
InChI Key KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
PubChem CID 8655
ChEBI CHEBI:67380
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Syringaldehyde
Punto di fusione 110°C to 113°C
Punti di ebollizione 192°C to 193°C (14 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 784514
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,9015
Informazioni di solubilità Very sparingly soluble in water.
Peso formulazione 182.18
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Syringaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringaldehyde