Learn More
Syringaldehyde, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459156
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459156 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459156 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1390
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Syringaldehyde is a polyphenolic compound belonging to the group of flavonoids and is found in different plant species like Manihot esculenta and Magnolia officinalis. Syringaldehyde moderately inhibits COX-2 activity with an IC50 of 3.5 μg/mL. Anti-hyperglycemic and anti-inflammatory activities.
Syringaldehyde is a polyphenolic compound belonging to the group of flavonoids and is found in different plant species like Manihot esculenta and Magnolia officinalis. Syringaldehyde moderately inhibits COX-2 activity with an IC50 of 3.5 μg/mL. Anti-hyperglycemic and anti-inflammatory activities.
Specifica
Materiale o nome chimico Syringaldehyde
CAS 134-96-3
Colore Off-White to Brown
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O4
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (548.94 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=CC1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only