Learn More
Syringaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30415011
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415011 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415011 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS920045100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Syringaldehyde
CAS 134-96-3
Formula molecolare C9 H10 O4
Quantità 100 g
Sinonimo Benzaldehyde','4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde, 2,6-Dimethoxy-4-formylphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-Formylsyringol, Cedar aldehyde, Gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, NSC 41153, SM 707, Syringaldehyde, Syringic aldehyde, VND 3207
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.0579