Learn More
Macherey-Nagel™ Syringe Filters
27.20€ - 28.10€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10025671
|
Macherey-Nagel™
729100 |
2 mL |
27.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 11-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10660732
|
Macherey-Nagel™
729101 |
5 mL |
28.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Single-use | |
100 Pack | |
Syringe Filter |