Learn More
Hamilton™ Liq-Glass™ 300 pH Electrode
Codice prodotto. 11500272
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11500272 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11500272 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 238182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    331.34€
    305.86€ / pezzi 1
    Risparmia 25.48€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
General use pH sensor. A robust electrode for daily laboratory use, ideally suited for titrations with strong acids as well as in strong bases.
Specifica
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo pH Electrode, Combination
Modello 300
Intervallo di temperatura (sistema metrico) -10 to 100°C 
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm