Learn More
Hamilton™ ChemSeal™ Syringe
Codice prodotto. 11507874
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11507874 250 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11507874 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 202145
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Add to basket
For use with Thermo Scientific™ Autosamplers.
  • 250μL volume
  • No needle
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Borosilicate Glass, PTFE
Descrizione Gas sterilizable
Product Type Gastight Syringe
Pressione max 500 psig (34.5 bar)
Temperatura max (sistema metrico) 50°C
Modello 1725
Min. Temperature (Metric) 20°C
Quantità 1/Pk.
Volume (sistema metrico) 250 μL
Tipo di collegamento ChemSeal