Learn More
SGE™ Syringes with Valves
Codice prodotto. 15258493
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
15258493 500 μL Pezzo
11991134 50 mL Pezzo
12727007 2.5 mL Pezzo
11981134 25 mL Pezzo
11961134 5 mL Pezzo
11913604 1 mL Pezzo
10053652 100 mL Pezzo
10713174 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15258493 Fornitore SGE™ N. del fornitore 007279
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prefitted with removable needle and valve or Luer Lock valve
  • Low syringe carryover
  • Reduced nonspecific sample interaction
  • Increased analyte recovery
  • Ideal for sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection
  • Material: Borosilicate glass, PTFE plunger (Gas tight)
With Removable Needle
  • Needle Length: 50mm (2 in.)
  • Gauge: 23
  • Outside Diameter: 0.63mm
  • Inside Diameter: 0.2mm
  • Cone Tip
Specifica
Materiale Borosilicate Glass, PTFE (Plunger)
Calibro dell'ago 23 G
Da utilizzare con (applicazione) For sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema imperiale) ago 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Syringe
Volume (sistema metrico) 500 μL
Stile del punto dell'ago Cone
Tipo di collegamento Removable