Learn More
SGE™ Syringes with Valves
Descrizione
- Low syringe carryover
- Reduced nonspecific sample interaction
- Increased analyte recovery
- Ideal for sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection
- Material: Borosilicate glass, PTFE plunger (Gas tight)
With Removable Needle
- Needle Length: 50mm (2 in.)
- Gauge: 23
- Outside Diameter: 0.63mm
- Inside Diameter: 0.2mm
- Cone Tip
Specifica
Specifica
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE (Plunger) |
| Calibro dell'ago | 23 G |
| Da utilizzare con (applicazione) | For sample storage and transportation or to pressurize sample prior to injection |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Syringe |
| Volume (sistema metrico) | 500 μL |
| Stile del punto dell'ago | Cone |
| Tipo di collegamento | Removable |