Learn More
Syringic acid, 97%
Codice prodotto. 11498970
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498970 25 g 25g
11408980 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11498970 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11725.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 530-57-4 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
Syringic acid is used as an inhibitor of poly(ethylene glycol) oxidation. It is used for the preparation of poly(1,4-phenylene oxide). It is added as an additive in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Syringic acid is used as an inhibitor of poly(ethylene glycol) oxidation. It is used for the preparation of poly(1,4-phenylene oxide). It is added as an additive in wine and vinegar.
Solubility
Soluble in methanol (50 mg/ml), water (5.78 mg/ml at 25°C), chloroform: methanol (1:1), ethyl alcohol, and DMF.
Notes
Storage temperature: 2 - 4°C. Avoid excessive heat and light. Air and moisture sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 530-57-4
Formula molecolare C9H10O5
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Numero MDL MFCD00002552
InChI Key JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo syringic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, cedar acid, gallic acid 3,5-dimethyl ether, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, chembl1414, syringicacid, syringlicacid
PubChem CID 10742
ChEBI CHEBI:68329
IUPAC Name 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Syringic acid
Punto di fusione 206°C to 208°C
Punti di ebollizione 192°C to 193°C (14 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 2115262
Informazioni di solubilità Soluble in methanol (50mg/ml),water (5.78mg/ml at 25°C),chloroform: methanol (1:1),ethyl alcohol,and DMF.
Peso formulazione 198.17
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Syringic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringic acid