Learn More
Syringic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459056
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459056 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459056 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0339
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Syringic acid is correlated with high antioxidant activity and inhibition of LDL oxidation.
Specifica
Materiale o nome chimico Syringic acid
CAS 530-57-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H10O5
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (315.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Peso formulazione 198.17
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only