Learn More
Syringic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Syringic Acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12) |
| Peso formulazione | 198.0528 |
| Percent Purity | >95% |