Learn More
Syt7, Mouse anti-Mouse, PCP, Clone: S275-14, Abnova™
Codice prodotto. 16200420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16200420 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16200420 Fornitore Abnova N. del fornitore MAB18397.100ug
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Specifications
Antigene Syt7
Applicazioni Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone S275-14
Coniugato PerCP
Diluizione Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulazione In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide).
Gene synaptotagmin VII
Alias gene AI851541/B230112P13Rik
Simboli geni Syt7
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant protein corresponding to amino acids 150-239 at cytoplasmic C2A domain of mouse Syt7.
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 54525
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C.
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG2b