Learn More
Beskrivning
SYTL5 Polyclonal antibody specifically detects SYTL5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigene | SYTL5 |
| Applicazioni | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | exophilin 9, synaptotagmin-like 5 |
| Specie ospite | Rabbit |
| Immunogeno | SYTL5 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human SYTL5. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of SYTL5. Amino Acid Squence: LEAKRRSGKTQQEASRV |
| Metodo di purificazione | Peptide affinity purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?