Learn More
Tocris Bioscience™ T 0070907
Codice prodotto. 18736356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18736356 5 mg 5mg
18709516 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18736356 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2301/5
Highly potent and selective covalent PPARγ antagonist
T 0070907 is a potent and selective irreversible PPARγ antagonist (IC50 = 1 nM). Displays > 800-fold selectivity for PPARγ over PPARα and PPARδ. Blocks transcriptional activity of PPARγ in vitro and inhibits Rosiglitazone -induced adipogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-nitro-N-4-pyridinylbenzamide
CAS 313516-66-4
Intervallo percentuale saggio >99%
Quantità 5 mg
Formula molecolare C12H8N3O3Cl
Peso formulazione Observed MW: 277.67