Learn More
IKA™ T 10 Basic Dispersing Element
Codice prodotto. 15283456 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
S10D-7G-KS-110
Dimensione della confezione:
pezzi 24
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15283456 S10D-7G-KS-110 pezzi 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15283456 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020002075
In stock
Specifica
Product Type Dispersing Element
Intervallo volume (sistema metrico) 1 to 40 mL
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 110 mm
Materiale Polycarbonate, Polysulfon
Da utilizzare con (apparecchiatura) S10D-7G-KS-110
Modello S 10D-7G-KS-110
Quantità confezione 1 Ea.