Learn More
Thermo Scientific™ T-1250 Fixed Angle Rotor for WX+ Ultraspeed Centrifuges
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Effectively perform a wide range of applications with the Thermo Scientific™ T-1250 Rotor, which offers 12-place capacity.
Recommended for:
Differential protein fractionation, DNA isolation.
Specifica
Specifica
| Descrizione | T-1250 Fixed Angle Rotor |
| Materiale | Titanium |
| Tipo | Rotore ad angolo fisso |
| Capacità | 12 x 36 mL |
| RCF max | 301,032 x g |
| Velocità max | 50,000 rpm |
| Raggio (sistema metrico) | 108 mm |
| Raggio (sistema metrico) min. | 54.7 mm |
| Fattore K | 68.7 |
| Max. Tube Length | 97 mm |
| Vedi altri risultati |