Learn More
IKA™ Digital Dispersing Element
Codice prodotto. 10442743 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
270 mm
Intervallo volume (sistema metrico):
10 to 100 mL
10 to 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Intervallo volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10442743 270 mm 10 to 100 mL pezzi 12
10731224 150 mm 10 to 500 mL pezzi 10
10644873 150 mm 10 to 100 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10442743 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003452200
Spedizione stimata: 16-12-2026
Suitable for dispersing instrument T 25.
  • Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo volume (sistema metrico) 10 to 100 mL
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 270 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 270 mm
Materiale FFPM, SIC, 316L Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) S25 D – 10G – KS S
Modello S 25D–10G–KS-S
Quantità confezione 12/Pk.
Metodo di sterilizzazione All methods
Product Type Dispersing Element