Learn More
IKA™ Digital Dispersing Element
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
270 mm
Intervallo volume (sistema metrico):
10 to 100 mL
10 to 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
Descrizione
- Accessory
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispersing Element |
| Intervallo volume (sistema metrico) | 10 to 100 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Lunghezza albero (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Polycarbonate, PEEK |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | S18D – 10G – KS |
| Modello | S 18D–10G–KS |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Metodo di sterilizzazione | Autoclave |