Learn More
IKA™ T 25 Digital Dispersing Element
Codice prodotto. 10009160 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 mL to 1.5 L
100 mL to 2 L
50 mL to 2 L
Diametro (sistema metrico):
18 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo volume (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10009160 10 mL to 1.5 L 18 mm Pezzo
10282481 50 mL to 2 L 25 mm Pezzo
10059340 100 mL to 2 L 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10009160 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0002348000
Spedizione stimata: 25-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this dispersing element with the IKA™ T 25 digital homogenizer. IKA T 25 Digital Dispersing Elements are suitable for applications such as wet crushing, suspension and emulsifying (batch-operation).
  • For use with T 25 digital dispersing instrument
  • The shaft bearing of the dispersion tool consists of a two ball bearings and a single-thrust slide ring seal (SiC)
  • Content of package: shaft and dispersion head
  • Plastic materials used are approved by FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Suitable for solvents
  • Materials in contact with medium: FFPM / SIC, AISI 316L
  • Max. temperature: 220°C
  • Sterilization methods: wet chemical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dispersing Element
Intervallo volume (sistema metrico) 10 mL to 1.5 L
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 270 mm
Materiale FFPM, SIC, 316L Stainless Steel
Da utilizzare con (apparecchiatura) S25KV– 18G
Modello S 25KV– 18G
Quantità confezione 1 Ea.
Metodo di sterilizzazione Wet chemical