Learn More
T-26c, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472596
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472596 25 mg 25mg
16463058 10 mg 10mg
16419626 50 mg 50mg
16415797 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16472596 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100518
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
T-26c is highly potent and selective matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) inhibitor with an IC50 of 6.75 pM and more than 2600-fold selectivity over the other related metalloenzymes.
Specifica
Materiale o nome chimico T-26c
CAS 869296-13-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H21N3O6S
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 15.62 mg/mL (32.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC(CNC(C2=NC(SC=C3COCC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)=C3C(N2)=O)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 479.51
Peso formulazione 479.51
Percent Purity 99.54%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only