Learn More
(T-4)-Difluoro[2-(4-methoxyphenyl)-5-[2,2,2-trifluoro-1-[2-(4-methoxyphenyl)-5H-furo[3,2-b]pyrrol-5-ylidene-KappaN4]ethyl]-4H-furo[3,2-b]pyrrolato-KappaN4]boron, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (T-4)-Difluoro[2-(4-methoxyphenyl)-5-[2,2,2-trifluoro-1-[2-(4-methoxyphenyl)-5H-furo[3,2-b]pyrrol-5-ylidene-kN4]ethyl]-4H-furo[3,2-b]pyrrolato-kN4]boron |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H18BF5N2O4/c1-37-17-7-3-15(4-8-17)23-11-19-25(39-23)13-21-27(28(30,31)32)22-14-26-20(36(22)29(33,34)35(19)21)12-24(40-26)16-5-9-18(38-2)10-6-16/h3-14H,1-2H3 |
| Peso formulazione | 552.128 |