Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispersing Element with Cutting Head
Codice prodotto. 10262631 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
S50 N – W 65SK
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10262631 S50 N – W 65SK Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10262631 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0008005100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4475.00€
    4061.00€ / pezzi 1
    Risparmia 414.00€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Product Type Dispersing Element
Intervallo volume (sistema metrico) 1 to 10 L
Diametro (sistema metrico) 65 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 350 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) S50 N – W 65SK
Modello S 50N–W65-SK
Quantità confezione 1 Ea.