Learn More
Thermo Scientific™ T-865 Fixed Angle Rotor for WX+ Ultraspeed Centrifuges
Codice prodotto. 12101690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
8 x 36 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12101690 8 x 36 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12101690 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51411
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Perform a variety of applications with the Thermo Scientific™ T-865 Fixed Angle Rotor, which offers eight-place capacity.
Recommended for:
Differential protein fractionation, DNA isolation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione T-865 Fixed Angle Rotor
Materiale Titanium
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 8 x 36 mL
RCF max 429,459 x g
Velocità max 65,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 91 mm
Raggio (sistema metrico) min. 38.4 mm
Fattore K 51.7
Max. Tube Length 97 mm
Max. Tube Diameter 25 mm
Net Weight 18.3 lb. (8.3 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifuges
Angolo 23.5°
Media RCF 305,340 x g
RCF min. 181,222 x g