Learn More
Thermo Scientific™ T-890 Fixed Angle Rotor
Codice prodotto. 12171640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
8 x 12.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12171640 8 x 12.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12171640 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 11690
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Perform a variety of applications with the Thermo Scientific™ T-890 Fixed Angle Rotor, which offers eight-place capacity.
Ordering Information:
Oder Ultracrimp/Clearcrimp Sealing Tool (03920), Crimp Gauge Replace (03919), Extra Plugs and Caps (03999), Tool Kit for Multipiece Sealing Assembly (52609) separately. Contact your Sales Representative for information.
Includes:
Rotor stand, Vacuum grease, Lubricant, Extra overspeed decal, Rotor cover, Rotor cover O-ring (two extra), Rotor cover locking nut, Locking nut O-ring, Rotor cover tool, Ultraspeed rotor log book, Instruction manual
Recommended for:
Protein and virus isolation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione T-890 Fixed Angle Rotor
Materiale Titanium
Tipo Rotore ad angolo fisso
Capacità 8 x 12.5 mL
RCF max 692,149 x g
Velocità max 90,000 rpm
Raggio (sistema metrico) 76.5 mm
Raggio (sistema metrico) min. 34.2 mm
Fattore K 25.1
Max. Tube Length 80 mm
Max. Tube Diameter 16 mm
Net Weight 9.9 lb. (4.5 kg)
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifuges
Angolo 25°
Media RCF 500,790 x g
RCF min. 309,431 x g