missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
T-bet/TBX21 Antibody (39D) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™
Descrizione
T-bet/TBX21 Monoclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigene | T-bet/TBX21 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 39D |
| Coniugato | Janelia Fluor 635 |
| Formulazione | 50mM Sodium Borate |
| Alias gene | T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | The immunogen for this antibody was raised against TBX21. |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?