Descrizione
- Polypropylene valve lever
- Outstanding chemical resistance
- With integrated hose nozzles
Specifica
Specifica
| Tipo | T-Bore Stopcock |
| Diametro (sistema metrico) | 4 mm |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 8 mm inner diameter tubes |
| Include | Nozzle |