missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

T-box 19 Antibody (CL6251) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30527166 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30527166 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30527166 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP343923V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

T-box 19 Monoclonal antibody specifically detects T-box 19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene T-box 19
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone CL6251
Coniugato DyLight 405
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene dJ747L4.1, FLJ26302, FLJ34085, T-box 19, T-box factor, pituitary, T-box protein 19, T-box transcription factor TBX19, TBS 19, TBS19, TPITFLJ34543
Specie ospite Mouse
Immunogeno This antibody was generated using a recombinant protein sequence of O60806, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 9095
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.