Learn More
t-Butyl4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10601275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10601275 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10527853 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10601275 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31023CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 365413-31-6
Formula molecolare C16H24N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 340.438
Numero MDL MFCD06659069
InChI Key LBRUPXMVELEXIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl tetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, ethyl 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl thiazole-4-carboxylate, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl, tert-butyl 4-4-ethoxycarbonylthiazol-2-yl piperidine-1-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidine-carboxylate, 1,1-dimethylethyl 4-4-ethoxycarbonyl-2-thiazolyl-1-piperidinecarboxylate, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-1-carboxylic acid t-butyl ester, 4-4-ethoxycarbonyl-thiazol-2-yl-piperidine-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2795532
IUPAC Name ethyl 2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 340.44
Percent Purity 97%