Learn More
t-Butylnorsynephrine, TRC
Codice prodotto. 17960785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17960785 100 mg 100mg
17953815 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17960785 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB690810100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96948-64-0
Formula molecolare C12 H19 N O2
Molecular Weight (g/mol) 209.28
Sinonimo (1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol, Salbutamol Sulphate Imp. B (EP)
IUPAC Name 4-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyethyl]phenol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico (1RS)-2-((1,1-Dimethylethyl)amino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H19NO2/c1-12(2,3)13-8-11(15)9-4-6-10(14)7-5-9/h4-7,11,13-15H,8H2,1-3H3
Peso formulazione 209.1416
Percent Purity >95%