Learn More
Prestige Medical T-Classic Carry Bag
Codice prodotto. 17859588
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
T-Classic 9 L Models
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17859588 T-Classic 9 L Models Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17859588 Fornitore Prestige Medical N. del fornitore 5258A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.54€
    33.31€ / pezzi 1
    Risparmia 2.23€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
T-Classic Carry Bag for 9 L models only.
  • T-Classic carry bag (9 L models only)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) T-Classic 9 L Models
Product Type Carry Bag