Learn More
Prestige Medical T-Classic Plus Autoclave
Codice prodotto. 17604435
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17604435 12 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17604435 Fornitore Prestige Medical N. del fornitore 210004XP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1962.53€
    1655.69€ / pezzi 1
    Risparmia 306.84€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
T-Classic Plus Autoclave, 12 L benchtop autoclave, 126°C cycle, with european plug.
T-Classic Plus Autoclave, 12 L benchtop autoclave, 126°C cycle, european plug
  • Lightweight and portable
  • 12 liter capacity
  • Sterilizes at 126°C
The Classic is reliable and trusted worldwide, designed to give you the most cost effective sterilization solution. It is simplicity itself to use, fully automatic with a simple, one touch operation and guaranteed to meet your needs.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 12 L
Profondità (sistema metrico) camera 270 mm
Diametro (sistema imperiale) camera 8.4 in.
Profondità (sistema imperiale) camera 10.8 in.
Diametro (sistema metrico) camera 210 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 340 mm
Product Type Autoclave
Temperatura (sistema imperiale) 250°F to 273°F
Temperatura (sistema metrico) 121°C to 134°C