Learn More
GVS T-link with Bump Cap and Breathing Tube with Low Flow Indicator
Codice prodotto. 18429655
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
18429655 White Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18429655 Fornitore GVS N. del fornitore 1712012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    487.00€
    432.82€ / pezzi 1
    Risparmia 54.18€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
GVS T-link with bump cap, breathing tube, and low flow indicator.
Accessory
Specifica
Colore White
Monouso Reusable
Materiale Tychem 2000
Product Type Loose Fitting Hood
Size One Size
With Exhalation Valve No