Learn More
Beschreibung
Benötigt
QPT frame with STA series handle or QDT with SSU series handle
- Mocio a basso profilo per pulire pavimenti, pareti e soffitti
- Ruota di 180° in entrambe le direzioni
- La sua ampia superficie è ideale per le pulizie generiche e per applicare disinfettanti in ambienti sterili
- Pulisce sotto l'attrezzatura e raggiunge gli angoli difficili su scaffali e camere strette
- Disponibile in tre misure, con scelta di foderine
- Disponibile in versione irradiata
La copertura PVA produce poca lanugine e asciuga in fretta, lasciando le superfici asciutte e prive di residui; evitare detergenti forti e IPA
La copertura NovaPoly™ resiste ai disinfettanti più forti ed è autoclavabile; disponibile in versione irradiata; disponibile anche nella versione in espanso a spessore doppio
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensions | 25.4 x 6.4 cm (10 x 2.5 in.) |
| Product Type | Mop Cover |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10 in. |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.4 cm |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Larghezza (sistema metrico) | 6.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Resistente a | Prodotti chimici |
| Mehr anzeigen |
Does not include adaptor and handle
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.