Learn More
T0070907, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465548
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16465548 10 mg 10mg
16456106 100 mg 100mg
16451717 50 mg -
16438257 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16465548 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13202
MedChemExpress T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
T0070907 is a potent PPARγ antagonist with a Ki of 1 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico T0070907
CAS 313516-66-4
Colore Light Nude
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H8ClN3O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (225.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(NC2=CC=NC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 277.66
Peso formulazione 277.66
Percent Purity 99.54%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.